Läs mer
BD FACSFlow™ Slidvätska
Beskrivning
Skiftvätska är lösningen som rinner i en flödescytometer. När mantelvätskan väl rinner med rätt flöde, injiceras cellerna i mitten av strömmen, med ett något högre tryck. Principerna för hydrodynamisk fokusering gör att cellerna riktas in, en fil i flödesriktningen. FACSFlow™ Mantelvätska ska användas för att fylla mandatbehållaren FACS™ flödescytometersystem. Reservoaren bör fyllas till cirka 75 % kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Höljevätska |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 l |
| Formulering | Vatten (97,8 %), Andra ämnen inkluderar: natriumklorid, kaliumklorid, kaliumfosfat monobasisk, dinatriumväteorthofosfat, 2-fenoxietanol, natriumfluorid |