Läs mer
Factor IX Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18608210 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18608210 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18608210 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289906PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Factor IX
Användningsområden ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Konjugera PerCP
Kvantitet 0.1 mL
Målarter Human
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus