Läs mer
Novus Biologicals™ Factor IX Overexpression Lysate
Produktkod. 18203945 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18203945 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18203945 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL110414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8150.00 SEK
    7704.90 SEK / 0.1mg
    Save 445.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Factor IX Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21965 and based on accession number NM_133. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens coagulation factor IX (F9), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only