Läs mer
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Produktkod. 16492919
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16492919 1 mg
1 options
Produktkod. 16492919 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1482
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast is a tridecapeptide secreted by S. cerevisiae α cells via Ste2p receptor.
Specifikationer
Renhet 99.8%
CAS 59401-28-4
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 1684.0 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Mating Factor α