Beskrivning
Mät Faktor X-aktivitet på 40 m med Factor Xa Activity Assay Kit AB325358. Känslighet >1 ng. Användning med mikroplåt (12 x 8 brunnsremsor).
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 x 100 tester |
| Regulatorisk status | RUO |