Läs mer
Thermo Scientific™ Faktor XA Protease Digestion Buffer
Produktkod. 15436039
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436039 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15436039 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63878.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
För His-tag-proteinrening från däggdjursceller
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
För användning med (applikation) För His-tag-proteinrening från däggdjursceller
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer