Läs mer
Memmert™ Fabrikskalibrering (3 temperaturer) för UF55
Produktkod. 17569445 Handla allt Memmert Produkter
Kalibreringstyp:
Certifikat för 3 temperaturer
Produktkod. 17569445
Brand: Memmert™ UF55D00128
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibrering kl Memmert fabrik för tre temperaturvärden.
  • För tre temperaturvärden: 100 °C, 160 °C och 220 °C
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF55 Ugn
Beskrivning Mätpunkt kammarcentrum
Kalibreringstyp Certifikat för 3 temperaturer
Produkttyp Standard Works Calibration Certificate