Beskrivning
- För tre temperaturvärden: 100 °C, 160 °C och 220 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UN75 Ugn |
| Beskrivning | Mätpunkt kammarcentrum |
| Kalibreringstyp | Certifikat för 3 temperaturer |
| Produkttyp | Standard Works Calibration Certificate |