Läs mer
Fadolmidine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fadolmidine Methyl Ester |
| CAS | 189353-92-2 |
| Molekylformel | C14H16N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole, 5-[(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O/c1-17-13-5-4-10-2-3-11(14(10)7-13)6-12-8-15-9-16-12/h4-5,7-9,11H,2-3,6H2,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | COc1ccc2CCC(Cc3cnc[nH]3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 5-[(6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.29 |
| Formel vikt | 228.1263 |