Läs mer
Fadraciclib, MedChemExpress
Beskrivning
Fadraciclib (CYC065) is a second-generation, orally available ATP-competitive inhibitor of CDK2/CDK9 kinases with IC50s of 5 and 26 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fadraciclib |
| CAS | 1070790-89-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H31N7O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CYC065 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.56 mM) |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@@H](NC1=NC(NCC2=C(C)C=C(C)N=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.52 |
| Visa mer |