Läs mer
Fadraciclib, MedChemExpress
Produktkod. p-200098335
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494546 100 mg
16483298 10 mg
16479836 50 mg
16460739 1 mg
16406027 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101212
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Fadraciclib (CYC065) is a second-generation, orally available ATP-competitive inhibitor of CDK2/CDK9 kinases with IC50s of 5 and 26 nM, respectively.
Fadraciclib (CYC065) is a second-generation, orally available ATP-competitive inhibitor of CDK2/CDK9 kinases with IC50s of 5 and 26 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fadraciclib
CAS 1070790-89-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H31N7O
Kvantitet 100 mg
Synonym CYC065
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.56 mM)
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](NC1=NC(NCC2=C(C)C=C(C)N=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CC
Molekylvikt (g/mol) 397.52
Formel vikt 397.52
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease