Läs mer
Kartell™ Steril avföringsbehållare
Produktkod. 10244331
Change view
Volym (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10244331 60 ml Paket med 400
1 options
Produktkod. 10244331 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0269500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    1920.63 SEK / Paket med 400
    Save 889.37 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Enkelt sätt att samla in och transportera avföringsprover. Kartell™ Steril fecesbehållare innehåller en sked för att hjälpa till vid hanteringen av provet.
  • Speciellt utformad för uppsamling och leverans av avföring
  • Tillverkad av transparent PS med propp av PP
  • Innehåller en liten sked för att underlätta provhanteringen
  • Sterila
  • CE-märkt och IVD-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Diameter (metrisk) 41 mm
Inkluderar PP propp och sked
Material Polystren
Förpackning Sterila
Volym (metrisk) 60 ml
Höjd (metrisk) 55 mm