Läs mer
Fagomine, MedChemExpress
Beskrivning
Fagomine is a mild glycosidase inhibitor. The Ki of the iminosugar Fagomine is 4.8 μM, 39 μM, and 70 μM for Amyloglucosidase (A.niger), β-Glucosidase (bovine), and Isomaltase (yeast), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fagomine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53185-12-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H13NO3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | D-Fagomine |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 36 mg/mL (244.62 mM) |
| Visa mer |