Läs mer
3M™ Fahrenheit™ Skyddsglasögon mot repor
Produktkod. 15799817 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Reptålig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
15799817 Reptålig Paket med 10
1 options
Produktkod. 15799817 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000062782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1066.19 SEK / Paket med 10
    Save 653.81 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Fahrenheit™ Anti-Scratch Skyddsglasögon har en mjuk kristallram med ett brett stödområde runt hela ansiktet för att öka komforten.
  • Mjuka, kristallklara glasögon i PVC-ram med ett brett stödområde runt hela ansiktet för att öka komforten.
  • Specifik kanal på sidan av ramen för att rymma tinningen av receptbelagda ramar.
  • Modellen passar bra med receptbelagda glasögon.
  • Nylon elastisk rem som är lätt justerbar tack vare ett spännesystem och en vridbar remfästemekanism.
  • Indirekt ventilationssystem för att skydda mot vätskedroppar och stora dammpartiklar.
  • Anti-scratch beläggning för ökad hållbarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, EN 166:2001
Linsbeläggning Reptålig
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Bygg, livsmedelsindustri
Ram färg Klart
Ventilationsdetaljer Indirekt ventilerad
Material Polypropen, PVC
Linsmaterial Polykarbonat
Ramtyp Mjuk ram