Läs mer
3M™ Fahrenheit™ Full View Safety Goggles
Handla allt 3M Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Soft, crystal-clear PVC frame that wraps around the face for comfort.
- Special side grooves for wearing over prescription glasses.
- Easily adjustable.
- Prevents the entry of liquids and particulates.
- Excellent for painting, plastering, cement or sanding applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166: 2001 |
| Linsbeläggning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Goggles |
| För användning med (applikation) | Construction, food industry |
| Ram färg | Clear |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Ventilationsdetaljer | Indirect ventilation to prevent fogging or the ingress of liquids and dust |
| Material | PVC |
| Rammaterial | PVC |
| Visa mer |