Beskrivning
- Mjuka, kristallklara glasögon i PVC-ram med ett brett stödområde runt hela ansiktet för att öka komforten.
- Specifik kanal på sidan av ramen för att rymma tinningen av receptbelagda ramar.
- Modellen passar bra med receptbelagda glasögon.
- Speciellt pannband i neopren för god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
- Förseglad version för att skydda mot vätskedroppar och stora dammpartiklar.
- Anti-Fog-beläggning för att minska imma på linsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ETIM klass 5.0, EC002098, CE-godkänd , EN 166:2001 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Beskrivning | Sluten |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Bygg, livsmedelsindustri |
| Ram färg | Klart |
| Pannbandsmaterial | Neopren |
| Ventilationsdetaljer | Oventilerad |
| Material | Polypropen, PVC |
| Linsmaterial | Acetat |
| Visa mer |