Läs mer
FAICAR (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-carbamoyl-5-formamido-1H-imidazol-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N4O9P/c11-8(18)5-9(13-3-15)14(2-12-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-24(19,20)21/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,18)(H,13,15)(H2,19,20,21)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 366.06 |