Läs mer
Logistik™ Faithful Royal Blue Color 65% Polyester/35% Cotton Lab Coats
Beskrivning
- Poly/cotton blend
- Concealed stud front
- One breast pocket
- Two lower patch pockets
- Center back vent
- 245gm
- Not CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
| Kön | Unisex |
| Disponibel | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Storlek (metrisk) bröst | 100 cm |
| För användning med (applikation) | General Laboratory |
| Inkluderar | One breast pocket, two lower patch pockets, centre back vent |
| Vikt (metrisk) | 245 g/m2 |