Läs mer
FAK Inhibitor 14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FAK Inhibitor 14 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H |