Innehåller
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
- Uppfyll bioanalytiska krav och ge oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
- Unik dubbelgängad lockdesign som minskar korsgängning och läckage
- Lättlästa examen
- Konsekventa biologiska och fysikaliska egenskaper
- Idealisk för långvarig kryogen förvaring av prover vid -80 °C (polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända verktyg av hög kvalitet för att skydda dina dyrbara prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör konstruerade för att ge hög hållfasthet, bred temperaturstabilitet och för att prestera i dina kritiska applikationer. De kommer att skydda dina värdefulla prover under centrifugering, vortexbehandling och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:- Hög hållfasthet: Toppmodern formdesign, i kombination med avancerat hartsval, skapar rörväggar som är konstruerade för att prestera under hög påfrestning.
- Icke-pyrogenicitet: Testad till mindre än 0,1 EU/ml.
- Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt urval av US farmakopé (USP ) toxicitetstester.
- Låg proteinbindning: Corning ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar labbvaruinducerade störningar, såsom proteinbindning.
- Kvalitetsförpackning: Falcon-rör, förutom att erbjuda prestanda i bioanalytisk kvalitet, använder förpackningar i medicinsk stil för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i bekväma återanvändbara ställ eller kompakta miljövänliga bulkförpackningar.
Beställningsinfo
Finns i påsar eller återvinningsbara polystyrenställ.
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001:2000 standard och FDA Quality System Regulation i kapitel 1, avdelning 21, avsnitt 820 i CFR. Klass I medicinsk utrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Blått |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,7 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Cellcentrifugering (pelletering av bakterieceller, separation genom densitetsgradienter); Molekylärbiologi (rening och utfällning av nukleinsyror), Provlagring (stabil -80)° till +121 °C); Centrifugering av fällningar |
| nr per ärende | 500 |
| Förpackning | Ställ |
| Visa mer |