Learn More
Beschreibung
Includes
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
- Uppfyller krav på bioanalytisk kvalitet och levererar oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
- Unik dubbelgängad lockdesign som minskar tvärgängning och läckage
- Lättlästa examensbetyg
- Konsekventa biologiska och fysiska egenskaper
- Idealiskt för långtidskryogen lagring av prover vid -80 °C (polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända, högkvalitativa verktyg för att skydda dina värdefulla prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör som är konstruerade för att ge hög styrka, bred temperaturstabilitet och prestera i dina kritiska tillämpningar. De skyddar dina värdefulla prover under centrifugering, virveln och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:
- Hög styrka: Toppmodern formdesign, kombinerat med avancerat val av harts, skapar rörväggar som är konstruerade för att fungera under högspänningsförhållanden
- Icke-pyrogenicitet: Testat till mindre än 0,1 EU/ml
- Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt antal amerikanska tester. Farmakopé (USP) toxicitetstester
- Låg proteinbindning: Corning Ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar störningar orsakade av laboratorieutrustning, såsom proteinbindning
- Kvalitetsförpackningar: Falcon-tuber, förutom att erbjuda bioanalytisk kvalitet, använder medicinskt liknande förpackningar för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i praktiska återanvändbara ställ eller kompakta, miljövänliga bulkförpackningar.
Bestellinformation
Finns i påsar eller återvinningsbara polystyrenställ.
Compliance
Tillverkad under ISO 9001:2000 standard och FDA Quality System Regulation i kapitel 1, avdelning 21, avsnitt 820 i CFR. Klass I medicinsk utrustning.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Blått |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,7 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Polystyren |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 50/Pk., 500/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.