Läs mer
Falcon™ 15 mL koniska centrifugrör
BIOPHARMA
Produktkod. 10468502 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förpackning:
Slumpmässig
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
10468502 Ställ Paket med 500
10263041 Slumpmässig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10468502 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352099
I lager
Innehåller
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
Testad för att motstå centrifugering av 12 000 RCF (polypropen) eller 1 800 RCF (polystyren) i en helt stödd rotor med rumstempererat vatten. Falcon™ 15 ml koniska centrifugrör är idealiska för cellcentrifugering; pelletering; separation genom densitetsgradienter.
  • Uppfyller krav på bioanalytisk kvalitet och levererar oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
  • Unik dubbelgängad lockdesign som minskar tvärgängning och läckage
  • Lättlästa examensbetyg
  • Konsekventa biologiska och fysiska egenskaper
  • Idealiskt för långtidskryogen lagring av prover vid -80 °C (polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända, högkvalitativa verktyg för att skydda dina värdefulla prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör som är konstruerade för att ge hög styrka, bred temperaturstabilitet och prestera i dina kritiska tillämpningar. De skyddar dina värdefulla prover under centrifugering, virveln och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:
  • Hög styrka: Toppmodern formdesign, kombinerat med avancerat val av harts, skapar rörväggar som är konstruerade för att fungera under högspänningsförhållanden
  • Icke-pyrogenicitet: Testat till mindre än 0,1 EU/ml
  • Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt antal amerikanska tester. Farmakopé (USP) toxicitetstester
  • Låg proteinbindning: Corning Ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar störningar orsakade av laboratorieutrustning, såsom proteinbindning
  • Kvalitetsförpackningar: Falcon-tuber, förutom att erbjuda bioanalytisk kvalitet, använder medicinskt liknande förpackningar för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i praktiska återanvändbara ställ eller kompakta, miljövänliga bulkförpackningar.
Beställningsinfo
Finns i påsar eller återvinningsbara polystyrenställ.
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001:2000 standard och FDA Quality System Regulation i kapitel 1, avdelning 21, avsnitt 820 i CFR. Klass I medicinsk utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Polystyren
Förpackning Ställ
Kvantitet 50/Pk., 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelska) 0,507 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Kupoltätning med skruvlock
Skrivområde Yes
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 1800 x g
För användning med (applikation) Cellcentrifugering (pelletering av bakterieceller, separation genom densitetsgradienter); Molekylärbiologi (rening och utfällning av nukleinsyror), Provlagring (stabil 4)° till 60°°C); Centrifugering av fällningar