Läs mer
Falcon™ 15 mL koniska centrifugrör
BIOPHARMA
Produktkod. 10773501 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förpackning:
Bulk, 1 ställ ingår
Slumpmässig
Ställ
Material:
Polypropen
Polystyren
Max. RCF:
12 000 x g
1800 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Material Max. RCF unitSize
10773501 Slumpmässig Polypropen 12 000 x g Paket med 500
11507411 Bulk, 1 ställ ingår Polypropen 12 000 x g Paket med 500
10263041 Slumpmässig Polystyren 1800 x g Paket med 500
10468502 Ställ Polystyren 1800 x g Paket med 500
10136120 Ställ Polypropen 12 000 x g Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10773501 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352096
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
Testad för att motstå centrifugering av 12 000 RCF (polypropen) eller 1 800 RCF (polystyren) i en helt stödd rotor med rumstempererat vatten. Falcon™ 15 ml koniska centrifugrör är idealiska för cellcentrifugering; pelletering; separation genom densitetsgradienter.
  • Uppfyll bioanalytiska krav och ge oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
  • Unik dubbelgängad lockdesign som minskar korsgängning och läckage
  • Lättlästa examen
  • Konsekventa biologiska och fysikaliska egenskaper
  • Idealisk för långvarig kryogen förvaring av prover vid -80 °C (polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända verktyg av hög kvalitet för att skydda dina dyrbara prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör konstruerade för att ge hög hållfasthet, bred temperaturstabilitet och för att prestera i dina kritiska applikationer. De kommer att skydda dina värdefulla prover under centrifugering, vortexbehandling och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:
  • Hög hållfasthet: Toppmodern formdesign, i kombination med avancerat hartsval, skapar rörväggar som är konstruerade för att prestera under hög påfrestning.
  • Icke-pyrogenicitet: Testad till mindre än 0,1 EU/ml.
  • Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt urval av US farmakopé (USP ) toxicitetstester.
  • Låg proteinbindning: Corning ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar labbvaruinducerade störningar, såsom proteinbindning.
  • Kvalitetsförpackning: Falcon-rör, förutom att erbjuda prestanda i bioanalytisk kvalitet, använder förpackningar i medicinsk stil för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i bekväma återanvändbara ställ eller kompakta miljövänliga bulkförpackningar.
Beställningsinfo
Finns i påsar eller återvinningsbara polystyrenställ.
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001:2000 standard och FDA Quality System Regulation i kapitel 1, avdelning 21, avsnitt 820 i CFR. Klass I medicinsk utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Polypropen
För användning med Cellcentrifugering (pelletering av bakterieceller, separation genom densitetsgradienter); Molekylärbiologi (rening och utfällning av nukleinsyror), Provlagring (stabil -80)° till +121 °C); Centrifugering av fällningar
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Slumpmässig
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelska) 0,507 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Kupoltätning med skruvlock
Skrivområde Vit märkningsfläck
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12 000 x g