Läs mer
Falcon™ 15 mL koniska centrifugrör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11507411 Handla allt Corning Produkter
Change view
Polypropen; 15 ml; Gratis tomt ställ med fodral
Produktkod.
11507411 Polypropen; 15 ml; Gratis tomt ställ med fodral
1 options
Produktkod. 11507411 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Testad för att motstå centrifugering av 12 000 RCF (polypropen) eller 1 800 RCF (polystyren) i en helt stödd rotor med rumstempererat vatten. Falcon™ 15 ml koniska centrifugrör är idealiska för cellcentrifugering; pelletering; separation genom densitetsgradienter.
  • Uppfyll bioanalytiska krav och ge oöverträffad prestanda i kritiska forskningsapplikationer
  • Unik dubbelgängad lockdesign som minskar korsgängning och läckage
  • Lättlästa examen
  • Konsekventa biologiska och fysikaliska egenskaper
  • Idealisk för långvarig kryogen förvaring av prover vid -80 °C (polypropenrör)
Det mest pålitliga röret i labbet
Falcon koniska rör är lättanvända verktyg av hög kvalitet för att skydda dina dyrbara prover. Toppmodern design och tillverkning skapar rör konstruerade för att ge hög hållfasthet, bred temperaturstabilitet och för att prestera i dina kritiska applikationer. De kommer att skydda dina värdefulla prover under centrifugering, vortexbehandling och långtidsförvaring i frysen. För att möta denna intensiva utmaning är Falcon-rör designade för:
  • Hög hållfasthet: Toppmodern formdesign, i kombination med avancerat hartsval, skapar rörväggar som är konstruerade för att prestera under hög påfrestning.
  • Icke-pyrogenicitet: Testad till mindre än 0,1 EU/ml.
  • Icke-toxicitet: Hartser väljs ut via ett intensivt urval av US farmakopé (USP ) toxicitetstester.
  • Låg proteinbindning: Corning ingenjörer och forskare söker ständigt efter material och processer som minimerar labbvaruinducerade störningar, såsom proteinbindning.
  • Kvalitetsförpackning: Falcon-rör, förutom att erbjuda prestanda i bioanalytisk kvalitet, använder förpackningar i medicinsk stil för att bättre säkerställa steril presentation. De koniska rören är förpackade i bekväma återanvändbara ställ eller kompakta miljövänliga bulkförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Polypropen
För användning med Cellcentrifugering (pelletering av bakterieceller, separation genom densitetsgradienter); Molekylärbiologi (rening och utfällning av nukleinsyror), Provlagring (stabil -80)° till +121 °C); Centrifugering av fällningar
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Bulk, 1 ställ ingår
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelska) 0,507 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Kupoltätning med skruvlock
Skrivområde Vit märkningsfläck
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12 000 x g