Beskrivning
96 kvadratbrunn, plattbottnad mikroplatta
Kristallklassad ny polystyren Steriliserad med gammabestrålning Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,08 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| För användning med (utrustning) | FluoroBlok™ 96 Tja Multiwell HTS Insert System |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |