Innehåller
Blue 33mm polyethylene flat-top screw caps (threaded to fit Corning Falcon tubes only).
Lämplig för molekylärbiologiska tillämpningar inklusive koncentrering av bakterier för DNA-isolering, rening och utfällning av nukleinsyror; provlagring (omgivningstemperatur till -80 C); °och centrifugering av fällningar.
- Hydrofob, biologiskt inert yta för bra cell- eller proteinåtervinning
- Mörkblå gradering i steg om 5 ml
- Vitt skrivområde står emot lösningsmedel
- Bestrålade för sterilitet
Klarad polypropen
- Resistent mot alkoholer och milda organiska lösningsmedel (rekommenderas inte för extraktionsprocedurer)
- Genomskinlig vägg för enkel visning
- Stabil från -80 °C till +121 °C (-112 °F till +250 °F)
- Tål centrifugalkrafter till 16 000 xg RCF
Beställningsinfo
Finns i påsar eller återvinningsbara polystyrenställ om 25 st, fodral om 500 st.
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001: 2000 standard och FDA Quality System Regulation i kapitel 1, avdelning 21, avsnitt 820 i CFR.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Stängningsfärg | Blått |
| Diameter (engelska) Utsida | 1,2 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För DNA-isolering, rening och utfällning av nukleinsyror, cellcentrifugeringsapplikationer |
| nr per ärende | 500 |
| Förpackning | Ställ |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |