Läs mer
Falcon™ 50 mL koniska centrifugrör med hög klarhet
BIOPHARMA
Produktkod. p-193321 Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
Ställ
Väska
Max. RCF:
16,000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10788561
Brand: Falcon™ 352070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Blue 33mm polyethylene flat-top screw caps (threaded to fit Corning Falcon tubes only).
Testad för att motstå centrifugering av 16 000 RCF i en fullt stödd rotor med rumstempererat vatten. Falcon 50mL koniska centrifugrör är idealiska för cellcentrifugering; pelletering; separation genom densitetsgradienter.
Lämplig för molekylärbiologiska tillämpningar inklusive koncentrering av bakterier för DNA-isolering, rening och utfällning av nukleinsyror; provlagring (omgivningstemperatur till -80 C); °och centrifugering av fällningar.
  • Hydrofob, biologiskt inert yta för bra cell- eller proteinåtervinning
  • Mörkblå gradering i steg om 5 ml
  • Vitt skrivområde står emot lösningsmedel
  • Bestrålade för sterilitet
Klarad polypropen
  • Resistent mot alkoholer och milda organiska lösningsmedel (rekommenderas inte för extraktionsprocedurer)
  • Genomskinlig vägg för enkel visning
  • Stabil från -80 °C till +121 °C (-112 °F till +250 °F)
  • Tål centrifugalkrafter till 16 000 xg RCF
Beställningsinfo
Finns i påsar eller återvinningsbara polystyrenställ om 25 st, fodral om 500 st.
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001: 2000 standard och FDA Quality System Regulation i kapitel 1, avdelning 21, avsnitt 820 i CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Utsida 1,2 tum
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
För användning med För DNA-isolering, rening och utfällning av nukleinsyror, cellcentrifugeringsapplikationer
nr per ärende 500
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Form Konisk
Längd (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Bottenform Konisk
Skrivområde Vit märkningsfläck
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 16,000 x g