Läs mer
Falcon™ FluoroBlok™ HTS 96-Well Insert Systems
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10172822 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
3 μm
8μ m
Kvantitet:
1/Cs.
5/ask
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10172822
Brand: Falcon™ 351162
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla detektion av migrerande fluorescensmärkta celler. Falcon™ FluoroBlok™ 96 Well HTS Insert Systems är designade med en unik ljustät PET membran som blockerar transmissionsljuset inom området 400 till 700 nm.
  • En lösning för automatiserade cellbaserade studier med hög genomströmning av kemotaxi, migration och invasion
  • Öka produktiviteten för cellmigration och invasionsanalys med förenklad fluorescensdetektion och realtidsanalys
  • Förenkling av kemotaxi, cellmigration och invasionsanalyser
  • Standardteknikplattform tillåter flera protokoll
  • Homogena protokoll för kinetiska avläsningar i realtid
  • Realtidsdetektering utan att demontera eller förstöra insatsen
  • Ökad provgenomströmning
  • Eliminerar behovet av manuell cellskrapning och räkning
  • Automationsvänlig
  • 96 Multiwell formatet är kompatibelt med kommersiella detektorer och vätskehanteringsinstrument
  • Unikt fluorescensblockerande membran
  • Blockerar mer än 99 % av excitations- och emissionsvåglängderna hos fluoroforer som vanligtvis används för att märka celler
De Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System är en cellkulturanalysplattform designad med automatisering i åtanke. Insatshuset i ett stycke och fluorescensblockerande mikroporöst membran (tillgängligt i 3.0 och 8.0μ m porstorlekar) möjliggör ökad effektivitet, produktivitet och genomströmning i läkemedelsutvecklingsprocessen. Den nya mottagarplattans design minimerar överhörning mellan brunnarna; 96:ans svarta hölje Multiwell Insert eliminerar praktiskt taget autofluorescens. Dessa funktioner säkerställer fluorescensmätningar som är resultatet av din analys, inte överhörning eller bakgrundssignal.
Beställningsinfo
Finns i 3 och μ8 m porstorlekar. Ett stycke 96-Multiwell-insättningssystem (insättningsplatta, 24-brunnars platta eller enbrunnars matarbricka och lock) eller 24-brunnars individuella cellodlingsinsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,08 cm 2
Membran PET
Array 8 x 12
Porstorlek 3 μm
Färg Svart
För användning med (utrustning) Fluorescensplattaläsare eller inverterat fluorescensmikroskop
Material PET
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Inkluderar Insatsplatta med 96 kvadratisk brunn, platt bottenplatta och lock
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 5/ask