Läs mer
Falcon™ FluoroBlok™ HTS 96-Well Insert Systems
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10530613 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
3 μm
8μ m
Kvantitet:
1/Cs.
5/ask
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10530613
Brand: Falcon™ 351164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förenkla detektion av migrerande fluorescensmärkta celler. Falcon™ FluoroBlok™ 96 Well HTS Insert Systems är designade med en unik ljustät PET membran som blockerar transmissionsljuset inom området 400 till 700 nm.
  • En lösning för automatiserade cellbaserade studier med hög genomströmning av kemotaxi, migration och invasion
  • Öka produktiviteten för cellmigration och invasionsanalys med förenklad fluorescensdetektion och realtidsanalys
  • Förenkling av kemotaxi, cellmigration och invasionsanalyser
  • Standardteknikplattform tillåter flera protokoll
  • Homogena protokoll för kinetiska avläsningar i realtid
  • Realtidsdetektering utan att demontera eller förstöra insatsen
  • Ökad provgenomströmning
  • Eliminerar behovet av manuell cellskrapning och räkning
  • Automationsvänlig
  • 96 Multiwell formatet är kompatibelt med kommersiella detektorer och vätskehanteringsinstrument
  • Unikt fluorescensblockerande membran
  • Blockerar mer än 99 % av excitations- och emissionsvåglängderna hos fluoroforer som vanligtvis används för att märka celler
De Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System är en cellkulturanalysplattform designad med automatisering i åtanke. Insatshuset i ett stycke och fluorescensblockerande mikroporöst membran (tillgängligt i 3.0 och 8.0μ m porstorlekar) möjliggör ökad effektivitet, produktivitet och genomströmning i läkemedelsutvecklingsprocessen. Den nya mottagarplattans design minimerar överhörning mellan brunnarna; 96:ans svarta hölje Multiwell Insert eliminerar praktiskt taget autofluorescens. Dessa funktioner säkerställer fluorescensmätningar som är resultatet av din analys, inte överhörning eller bakgrundssignal.
Beställningsinfo
Finns i 3 och μ8 m porstorlekar. Ett stycke 96-Multiwell-insättningssystem (insättningsplatta, 24-brunnars platta eller enbrunnars matarbricka och lock) eller 24-brunnars individuella cellodlingsinsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,08 cm 2
Membran PET
Array 8 x 12
Porstorlek 8μ m
Färg Svart
Produkttyp FluoroBlok™ HTS 96-Tja Multiwell Permeabelt stödsystem
För användning med (utrustning) Fluorescensplattaläsare eller inverterat fluorescensmikroskop
Material PET
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Inkluderar Insatsplatta med 96 kvadratisk brunn, platt bottenplatta och lock
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 5/ask