Läs mer
Falcon™ 96-brunn, obehandlad, U-formad-botten mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
- Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
- Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
- Kristallklassad ny polystyren
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
- Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
- Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
- Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
- Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Kulturområde | 0,35 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |