Läs mer
Falcon™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Produktkod. 10334791 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Cellkulturplatta
Mikroplatta
Volym (metrisk) Fungerar:
1,5 till 2,2 ml
40 275−μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 84
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
10334791 Mikroplatta 1,5 till 2,2 ml Paket med 50
10141161 Cellkulturplatta 1,5 till 2,2 ml Paket med 50
10413972 Cellkulturplatta 40 275−μ L Paket med 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10334791 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353072
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
  • Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
  • Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
  • Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk., 50 ärenden
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 till 2,2 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 0.37 mL
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 50/Cs.