Läs mer
Falcon™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, U-formad mikroplatta med botten
Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
1/Förp., 50/Cs.
5/förpackning, 50/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
- Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
- Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
- Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
- Kristallklassad ny polystyren
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
- Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
- Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
- Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
- Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,36 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 1/Förp., 50/Cs. |
| Bindningstyp | TC-behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellkulturplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |