Beskrivning
- Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
- Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
- Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
- Kristallklassad ny polystyren
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
- Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ Primaria ytbehandlingar tillgängliga
- Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
- Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
- Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
Beställningsinfo
Åtta per förpackning; fall av 32.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 8/Pk., 32/Cs. |
| Bindningstyp | TC-behandlad |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | Avbildningsplatta |
| För användning med (utrustning) | Automationssystem |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |