Beskrivning
Dessa bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning; för applikationer där cellfästning inte önskas. Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Ytan är hydrofob.
- Slitstark konstruktion för stabil diskhantering
- Kristallklassad, ny polystyren för optisk klarhet
- Sterila
- Angivna mått (diameter x höjd)
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 11,78 cm 2 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Cellkulturpetriskål |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Visa mer |