Läs mer
Descripción
Dessa bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning; för applikationer där cellfästning inte önskas. Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Ytan är hydrofob.
- Slitstark konstruktion för stabil diskhantering
- Kristallklassad, ny polystyren för optisk klarhet
- Sterila
- Angivna mått (diameter x höjd)
Especificaciones
Especificaciones
| Kulturområde | 151 cm 2 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Cellkulturpetriskål |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?