Läs mer
Falcon™ Bakteriologiska petriskålar med lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10663323 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
15 mm
Kulturområde:
11,78 cm 2
151 cm 2
21,29 cm 2
56,5 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Kulturområde unitSize
10663323 60 mm 15 mm 21,29 cm 2 Paket med 500
10390961 35 mm 10 mm 11,78 cm 2 Paket med 500
10720052 100 mm 15 mm 56,5 cm 2 Paket med 500
10432141 150 mm 15 mm 151 cm 2 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10663323 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 351007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Falcon™ Bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning för applikationer där cellvidhäftning inte är önskvärd. Ytan är hydrofob.
Dessa bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning; för applikationer där cellfästning inte önskas. Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Ytan är hydrofob.
  • Slitstark konstruktion för stabil diskhantering
  • Kristallklassad, ny polystyren för optisk klarhet
  • Sterila
  • Angivna mått (diameter x höjd)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 21,29 cm 2
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Cellkultur petriskål
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Ventilera Trippelventilerad
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 60 mm