Läs mer
Falcon™ Bakteriologiska petriskålar med lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-88668 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
10 mm
15 mm
Kulturområde:
11,78 cm 2
151 cm 2
21,29 cm 2
56,5 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10390961
Brand: Falcon™ 351008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Falcon™ Bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning för applikationer där cellvidhäftning inte är önskvärd. Ytan är hydrofob.
Dessa bakteriologiska petriskålar är inte vävnadskulturbehandlade för cellfästning; för applikationer där cellfästning inte önskas. Tillverkad av polystyren av kristallkvalitet för optisk klarhet. Ytan är hydrofob.
  • Slitstark konstruktion för stabil diskhantering
  • Kristallklassad, ny polystyren för optisk klarhet
  • Sterila
  • Angivna mått (diameter x höjd)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 11,78 cm 2
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Cellkultur petriskål
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm