Learn More
Falcon™ Cellkulturinsatser: För användning med 12-brunnars plattor
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Typ:
Genomskinliga membran
Transparenta membran
missing translation for 'unitSize'
Paket med 48
Descrizione
- Spåretsat PET membran har en slät yta och definierade cylindriska porer som korsar membranet
- Låg proteinbindning PET membran
- Steriliserad med gammabestrålning
- En mängd olika konfigurationer inklusive 6, 12 och 24 brunnar
- Ett brett urval av membranporstorlekar, 0,4, 1,0, 3,0 och 8,0μ m diameter
- Förpackad i individuella blisterförpackningar, 48 insatser/fodral
- Icke-vävnadskultur-behandlade inläggshöljen förhindrar promiskuös tillväxt av celler på insatsväggarna
- Innovativ hängande design underlättar pipettering och möjliggör samodling
Order Info
Individuellt förpackad i färgkodad, avdragbar medicinsk förpackning
Specifica
Specifica
| Kulturområde | 0,9 cm 2 |
| Material | PET |
| Portäthet | 1,6 x 10 |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Transparenta membran |
| För användning med (utrustning) | 12 brunnsplatta |
| Diameterfilter (metriskt). | 10.5 mm |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| nr per ärende | 48/Cs. |
| Ytbeläggning | TC-behandlad |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto