Beskrivning
Öka produktiviteten genom att göra det möjligt att växa fler celler snabbare och enklare. 3- eller 5-lagers format ger 525 cm 2 respektive 875 cm 2 celltillväxtytarea.
- Jämn fördelning av media över alla lager för homogen celltillväxt
- Möjligheten att blanda celler och reagens i Falcon Multi-Flask sparar tid
- Flexibel design gör det möjligt att hälla eller aspirera/återvinna celler med hjälp av en pipett
- Konsekvent ytbehandling för förutsägbar uppskalning
- Partinummer tryckt på varje kolv för spårbarhet
- Tillverkad i enlighet med cGMP-standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 32 mm |
| Material | Polystyren |
| Höjd (engelska) | 3,35 tum. |
| Längd (engelska) | Med lock: 7,8 tum. |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 8/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Cellkulturmultiflaska |
| Form | Rektangulär |
| Ytbeläggning | TC-behandlad |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.