Läs mer
Falcon™ Cellkultur multiflaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-4254206 Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
525 cm 2
875 cm 2
Ytbeläggning:
3-lagers TC-behandlad
TC-behandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 8
Produktkod. 11587421
Brand: Falcon™ 353143
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla celler snabbare och enklare, öka produktiviteten i arbetsflödet för cellodling. Falcon™ Cell Culture Mini Flasks ger jämn distribution av media över alla lager för homogen celltillväxt.
Öka produktiviteten genom att göra det möjligt att växa fler celler snabbare och enklare. 3- eller 5-lagers format ger 525 cm 2 respektive 875 cm 2 celltillväxtytarea.
  • Jämn fördelning av media över alla lager för homogen celltillväxt
  • Möjligheten att blanda celler och reagens i Falcon Multi-Flask sparar tid
  • Flexibel design gör det möjligt att hälla eller aspirera/återvinna celler med hjälp av en pipett
  • Konsekvent ytbehandling för förutsägbar uppskalning
  • Partinummer tryckt på varje kolv för spårbarhet
  • Tillverkad i enlighet med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Hals stil Rak
Form Rektangulär
Ytbeläggning 3-lagers TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 525 cm 2
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.