Läs mer
Falcon™ Cellsilar
BIOPHARMA
Produktkod. 10737821 Handla allt Corning Produkter
Change view
Maskstorlek:
40μ m
70μ m
100μ m
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Maskstorlek Färg Sterilitet Förpackningsstorlek
10737821 40μ m Blått Sterila Paket med 50
10282631 100μ m Gult Sterila Paket med 50
10788201 70μ m Vitt Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737821 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 352340
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Isolerar snabbt primära celler för att konsekvent få en enhetlig encellssuspension från vävnader. Falcon™ Cellsilar är lätta att använda och idealiska för användning med stamceller och primära celler.
  • Ett snabbare och enklare alternativ till gasvävsfiltrering i procedurer som involverar dissociering av celler från antingen klumpar eller primära vävnader
  • Erhåll konsekvent en mer enhetlig encellssuspension
  • Tre nylonnätporstorlekar för optimal prestanda i en mängd olika applikationer
  • Steriliserad och lättillgänglig i individuell förpackning
  • Förlängd läpp på sil möjliggör aseptisk hantering med pincett
  • Silarna är gjorda av ett starkt nylonnät med 40, 70 eller 100μ m porer som är jämnt fördelade för konsekventa resultat
  • Gjuten färgkodad polypropenram med flik möjliggör enkel hantering
  • Funktioner
    Sterila
  • Individuellt förpackade
Beställningsinfo
Individuellt inslagna i medicinska förpackningar och gammabestrålade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mesh material Nylon
Disponibel Engångsbruk
Färg Blått
För användning med (applikation) Designad för att snabbt isolera primära celler för att konsekvent få en enhetlig encellsuspension från vävnader
Inkluderar Förlängd läpp på sil, polypropenram med flik
Material Polypropen
Produkttyp Cellsil
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Koniska rör, 50 ml Falcon
Maskstorlek 40μ m