Läs mer
Falcon™ Cellsilar
BIOPHARMA
Produktkod. p-48680 Handla allt Corning Produkter
Maskstorlek:
40μ m
70μ m
100μ m
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10282631
Brand: Falcon™ 352360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolerar snabbt primära celler för att konsekvent få en enhetlig encellssuspension från vävnader. Falcon™ Cellsilar är lätta att använda och idealiska för användning med stamceller och primära celler.
  • Ett snabbare och enklare alternativ till gasvävsfiltrering i procedurer som involverar dissociering av celler från antingen klumpar eller primära vävnader
  • Erhåll konsekvent en mer enhetlig encellssuspension
  • Tre nylonnätporstorlekar för optimal prestanda i en mängd olika applikationer
  • Steriliserad och lättillgänglig i individuell förpackning
  • Förlängd läpp på sil möjliggör aseptisk hantering med pincett
  • Silarna är gjorda av ett starkt nylonnät med 40, 70 eller 100μ m porer som är jämnt fördelade för konsekventa resultat
  • Gjuten färgkodad polypropenram med flik möjliggör enkel hantering
  • Funktioner
    Sterila
  • Individuellt förpackade
Beställningsinfo
Individuellt inslagna i medicinska förpackningar och gammabestrålade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mesh material Nylon
Disponibel Engångsbruk
Färg Gult
För användning med (applikation) Designad för att snabbt isolera primära celler för att konsekvent få en enhetlig encellsuspension från vävnader
Inkluderar Förlängd läpp på sil, polypropenram med flik
Material Polypropen
Produkttyp Cellsil
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Koniska rör, 50 ml Falcon
Maskstorlek 100μ m