Läs mer
Falcon™ Klart lock för analysplattan
Produktkod. 10396341 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
10396341 Icke-steril Paket med 50
1 options
Produktkod. 10396341 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1105.28 SEK / Paket med 50
    Save 544.72 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
För plattor med 384 brunnar (PS) och polyvinylklorid (PVC).
  • Polystyrenlock för 384 brunnar och 96 brunnar Falcon™ mikroplattor med 120 μL total brunnskapacitet
  • 6 mm polystyren, för mikroplattor med 96 och 384 brunnar
  • Icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Mikroplatta lock
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars platta, 120μ L Wells