Läs mer
Falcon™ Kompletterande plattor för cellkulturinsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10386881 Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
3,8 cm 2
9,6 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
1,4 till 2,3 ml
2,7 till 3,2 ml
Räkna väl:
6
12
Kapacitet (metrisk):
2,3 ml (tja)
3,2 ml (tja)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10386881
Brand: Falcon™ 353502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en enkelriktad design med labyrintlock och kondensringar för att minimera avdunstning och kontaminering. Falcon™ Kompletterande tallrikar för cellkulturinsatser är speciellt utformade för användning med Falcon eller Corning™ BioCoat™ Cellkulturinlägg.
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates har designats speciellt för användning med Falcon eller Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts så att avdunstning och kontaminering på grund av felaktig lockpassning elimineras.
I matningspositionen är pipettåtkomsten förbättrad för vätskehantering på basolaterala sidan. Reagenser kan tillsättas snabbt och konsekvent för tidsbestämda experiment. Aspiration av media från brunnen är lättare, vilket minskar risken för kontaminering.
I inkubationspositionen förblir Falcon Cell Culture Inserts låsta i sina Falcon Companion Plate-brunnar. Media sugs inte upp mellan insatsen och brunnsväggen. Det unika Falcon lågavdunstningslocket ger ett slingrande luftpassagesystem som minskar avdunstning och kontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Kapacitet (metrisk) 3,2 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 9,6 cm 2
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Multi-well Insert System
Volym (metrisk) Fungerar 2,7 till 3,2 ml
Räkna väl 6
För användning med (utrustning) Cellkulturinlägg
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.