Läs mer
Falcon™ Chambered Cell Culture Slides
BIOPHARMA
Produktkod. 10162861 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
0,7 cm 2
1,7 cm 2
Wells:
4
8
nr per ärende:
24
96
Volym (metrisk) Fungerar:
0,7 till 0,8 ml
1 till 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Wells nr per ärende Volym (metrisk) Fungerar unitSize
10162861 0,7 cm 2 8 96 0,7 till 0,8 ml Paket med 96
10693472 1,7 cm 2 4 96 1 till 1,5 ml Paket med 96
10384501 1,7 cm 2 4 24 1 till 1,5 ml Paket med 24
10364551 0,7 cm 2 8 24 0,7 till 0,8 ml Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10162861 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 354108
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Handled polystyrene lid, safety removal tool
Förpackad i inkubationsbrickor för engångsbruk. Falcon™ Chambered Cell Culture Slides är idealiska för in situ DNA-amplifiering/hybridisering, vävnads- och tumörtypning/patologi, eller alla studier som kräver ett litet, tillgängligt odlingsområde.
  • Förenkla analysen: odla, fixa, färga och undersök dina prover under ett mikroskop utan cellöverföring
  • Polystyrenkammare fäst på ett speciellt rengjordt och tredubbelt sköljt mikroskopobjektglas (25x 75 mm)
  • Säkerhetsborttagningsverktyg separerar brunnar från objektglaset; packningen förblir med plastkärl, förhindrar korskontaminering och stör inte vidare bearbetning
  • Sterila
  • Odla upp till 8 olika förhållanden på ett enda objektglas
  • Numerisk märkning; 4-brunnars och 8-brunnars format tillgängliga
Beställningsinfo
Finns med 1, 2, 4 eller 8 brunnar, numrerade för enkel identifiering. Levereras med handtaget polystyrenlock. Förpackad i inkubationsbrickor för engångsbruk. Varje bricka rymmer 12 objektglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellkulturbild
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 0,7 till 0,8 ml
För användning med (applikation) In situ DNA-amplifiering eller hybridisering, vävnads- och tumörtypning eller patologi, eller någon studie som kräver ett litet, tillgängligt odlingsområde
Inkluderar Handtaget polystyrenlock, säkerhetsborttagningsverktyg
nr per ärende 96
Sterilitet Sterila