Beskrivning
- Sterila, polystyren, icke-pluggade, icke graderade pipetter
- Säkrare alternativ till Pasteurpipetter i glas
- Kan användas för alla vakuumsugningsprocedurer
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen testad till mindre än 0,1 EU/ml
- Individuellt förpackad i termoformad pappers-plastfolie för att säkerställa steril presentation
Beställningsinfo
Alla storlekar kommer individuellt förpackade, 200:- per fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass I Medicinsk |
| Beskrivning | Aspirerande |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För användning av vävnadsodling eller någon icke-toxisk lösning som kräver alikvot eller aspiration, dispensering i en steril miljö |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Typ | Aspirerande pipett |
| Disponibel | Engångsbruk |