Läs mer
Falcon™ Sugpipetter i polystyren, utan gradering
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-162770 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10248470
Brand: Falcon™ 357558
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren som ett säkrare alternativ till Pasteurpipetter i glas. Falcon™ Aspirationspipetter för engångsbruk är idealiska för användning av vävnadsodling eller någon giftfri lösning som kräver alikvoter eller aspiration/dispensering i en steril miljö.
  • Sterila, polystyren, icke-pluggade, icke graderade pipetter
  • Säkrare alternativ till Pasteurpipetter i glas
  • Kan användas för alla vakuumsugningsprocedurer
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen testad till mindre än 0,1 EU/ml
  • Individuellt förpackad i termoformad pappers-plastfolie för att säkerställa steril presentation
Beställningsinfo
Alla storlekar kommer individuellt förpackade, 200:- per fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass I Medicinsk
Beskrivning Aspirerande
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För användning av vävnadsodling eller någon icke-toxisk lösning som kräver alikvot eller aspiration, dispensering i en steril miljö
Volym (metrisk) 2 mL
Typ Aspirerande pipett
Disponibel Engångsbruk