Läs mer
Falcon™ Serologiska engångspipetter av polystyren, sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10468312 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10468312 5 mL 0.1 mL Paket med 200
10058840 1 mL 0.01 mL Paket med 1000
10189950 2 mL 0.01 mL Paket med 1000
10282371 10 mL 0.1 mL Paket med 200
10701942 25 mL 0.25 mL -
10683282 25 mL 0.5 mL Paket med 200
10282441 50 mL 1 mL Paket med 100
10386931 100 mL 1 mL Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10468312 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 357543
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har exceptionellt skarpa, mörka, lättlästa utskrifter med omvända och negativa graderingar. Falcon™ Serologiska engångspipetter av polystyren är individuellt förpackade.
  • Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
  • Sterila
  • RNase-/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
  • BSE/TSE-fri
  • Negativa graderingar för extra kapacitet
  • Omvända graderingar (förutom 1 ml)
  • Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
  • Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
  • Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3 %
Aspiratorplugg Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogena, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Variationskoefficient 1.5%
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För användning av vävnadskultur eller någon icke-toxisk lösning
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Typ av examen Negativa, omvända graderingar
Negativa examen 2.5 mL
Kvantitet 200/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±2 %
Förpackningstyp Individuellt inslagna, papper-plast
Färg Blått
Volym (metrisk) 5 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk