Läs mer
Falcon™ HTS 24-Well Multiwell Permeabelt stödsystem
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
Innehåller
24-well insert plate, 24-well plate or single-well feeder tray, and lid
Falcon 24 Multiwell Insättningssystem är utformade för att automatisera många vanliga cellbaserade analyser för läkemedelsupptäckt. Finns i ett urval av membranporstorlekar, 24 Multiwell inlägg har framgångsrikt använts för en mängd olika applikationer, inklusive permeabilitetsstudier för oral biotillgänglighet (t.ex. Caco-2-celler), kemotaxi, cellmigration och invasionsanalyser. Dessa skärsystem erbjuder alla fördelar med Falcon Individual Cell Culture Inserts i ett automationsvänligt format som är kompatibelt med de flesta robotar och vätskehanterare. Falken 24 Multiwell Insatsplatta är en enda enhet som är kompatibel med alla Falcon 24-brunnsplattor och matarbricka.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Multi-well Insert System |
| Räkna väl | 24 |
| För användning med (applikation) | Utmärkt för differentierings-, toxikologi-, migrations- och invasionsstudier |
| Inkluderar | 24-brunnars insatsplatta, 24-brunnars platta och lock |
| Visa mer |