Läs mer
Falcon™ Multiwell Förvaringsplatta för bibliotek
Produktkod. 10693652 Handla allt Corning Produkter
Change view
Antal per förpackning:
25/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10693652 25/Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 10693652 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 351190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.53 SEK
    3054.30 SEK / Paket med 100
    Save 951.23 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring, arkivering och transport av läkemedelskandidater
Falcon™ 96-brunnars polypropen mikroplatta, ej behandlad, rund botten, 25/pack, 50/fodral: Falcon 96-brunnars polypropenbiblioteksförvaringsplatta är bekväm för sammansatt förvaring: Notch H12
  • Extremt styv och platt platta för konsekvent automatiserad hantering
  • Plåten tål upprepade frys-tinningar ner till -20 °C
  • Polypropen med låg retention och design med runda brunnar ger låga restvolymer efter pipettering (<0,1μ L)
  • Upphöjda brunnskanter och planhet för värme- eller limtätning
  • Utöver den rundbottnade Falcon 96-brunnen Library Storage Plate finns även V-bottna format tillgängliga.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Klart
    Material Polypropen
    Sterilitet Icke-steril
    Antal Wells 96
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Produkttyp Förvaring mikroplatta
    Well Shape Rund